Reagenti coulometrici per la determinazione dell'acqua mediante metodo Karl Fischer
Fornitore: VWR Chemicals
Entrambe le soluzioni anolita e catolita hanno una formulazione migliorata per aumentare la velocità e l'accuratezza della titolazione nella determinazione del contenuto di acqua a livello di microgrammi.
- Raggiungimento dell'endpoint rapido e costante
- Lunga durata a magazzino
- Con endpoint stabile