Reagenti volumetrici per la determinazione dell'acqua mediante metodo Karl Fischer
Fornitore: VWR Chemicals
Questi reagenti sono particolarmente adatti per la determinazione dell'acqua in aldeidi e chetoni.
- Endpoint stabili e rapidi per risultati sempre accurati
- Bassa tossicità e senza piridina
- Risultati coerenti