Stampa…
Guanti resistenti al taglio, uvex C300 foam
Fornitore: UVEX
6054407 6054408 6054409 6054410 6054411
112-4434EA 175 EUR
112-4434 112-4435 112-4436 112-4437 112-4438
Guanti resistenti al taglio, uvex C300 foam
Guanti
Guanti in bamboo-viscosa/Dyneema®/vetro/poliammide caratterizzati dal rivestimento in espanso HPE Soft Grip su palmo e dita. La tecnologia Bamboo TwinFlex® garantisce massima resistenza al taglio, all'abrasione e assoluta comodità.
  • Protezione antitaglio media (3)
  • Estremamente comodi grazie a uvex climazone
  • Massima libertà di movimento, elevata resistenza all'abrasione
  • Resistente all'umidità
  • Senza silicone, in conformità ai test di goffratura
Esempi applicativi: industria aerospaziale e automobilistica, edilizia, progettazione, manutenzione, industriaMore Product Information