Stampa…
Safety storage under bench cabinets, type UB-T-90, UB-line
Fornitore: asecos
30443001 30444001 30464001 30481001 30482001 30483001 30484001 30107001
135-2029EA 3300 EUR
135-2029 MSGA30444001 MSGA30464001 MSGA30481001 MSGA30482001 MSGA30483001 MSGA30484001 MSGA30107001
Safety storage under bench cabinets, type UB-T-90, UB-line
Arredi Armadietti per la conservazione
Mobili sottobanco con ante battenti. Resistenza al fuoco: 90 minuti.
  • Accesso di sicurezza a tutti i contenitori, l'interno dei cassetti è completamente visibile
  • I cassetti possono essere chiusi con serratura a cilindro e indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)
  • Flessibile e mobile: ruote con zoccolo disponibili come optional
  • Condotti dell'aria integrati pronti per il collegamento (NW 50) ad un sistema di scarico tecnico
  • Comode porte di movimentazione apribili con il minimo sforzo
Certificazioni: Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio),More Product Information