Stampa…
Sistema di filtrazione dell'aria del laboratorio, HALO®
Fornitore: ERLAB CAPTAIRE
AP026C09010021 AP026C09020021
ERLAAP026C09010021EA 2650 EUR
ERLAAP026C09010021 ERLAAP026C09020021
Sistema di filtrazione dell'aria del laboratorio, HALO®
Cappe e involucri Cappe per fumi, senza canalizzazione
Unità di filtrazione da laboratorio montata sul soffitto.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://it.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=17633926
  • Elimina i contaminanti diffusi e gli odori presenti in laboratorio
  • Filtrazione continua
  • Basso costo - nessun lavoro di canalizzazione richiesto
  • Facile da installare sul soffitto, nessuna necessità di collegamento all'impianto HVAC
  • Facile da usare: l'utente può modificare lo stato, l'impostazione o controllare la manutenzione ordinaria tramite smartphone
Halo aspira continuamente l'aria sporca del laboratorio attraverso il filtro, assorbendo le molecole che causano odori fastidiosi e restituisce l'aria pulita nell'ambiente tramite feritoie laterali. Il sistema di filtrazione molecolare da laboratorio contiene Neutrodine, una miscela esclusiva e potente a carboni attivi insieme a un prefiltro che cattura una grande varietà di contaminanti aerei, che se non trattati, rappresenterebbero un potenziale pericolo per la salute.
Attenzione: There is a very wide range of Erlab Fume Hoods and Enclosures. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 