Stampa…
Acido esacloroplatinico (IV), GR per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Hydrogen hexachloroplatinate (IV), Dihydrogen hexachloroplatinate (IV)
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07341.0005 1.07341.0025
1.07341.0005EA 293 EUR
1.07341.0005 1.07341.0025
Acido esacloroplatinico (IV), GR per analisi, Supelco®
Acido esacloroplatinico (IV)
Formula: H₂Cl₆Pt
Peso molecolare: 409,81 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011330
CAS Number: 16941-12-1
UN: 3264
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility Soluble at 20 °C
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 0.6 (H2O, 20 °C)
Assay ≥10,0 %