Stampa…
Potassio idrossido 45,0 - 46,5% in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Idrossido di potassio, Potassa caustica
3143-REA 4562.32 EUR
3143-R 3143-01
Potassio idrossido 45,0 - 46,5% in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Potassio idrossido
Lot analysis on label.
Formula: KOH
Peso molecolare: 56.11 g/mol
Punto di ebollizione: 1320
Punto di fusione: 360
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 45.0 - 46.5 %
Assay (KOH) 45.0 - 46.5 %
Potassium Carbonate (K₂CO₃) ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤2 ppm
Heavy Metals (as Ag) ≤5 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤0.050 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤5.000 ppm