Stampa…
Sodio silicato soluzione (7,5 - 8,5% Na₂O; 25.5 - 28.5% SiO₂), extra puro, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05621.2500 1.05621.9250 1.05621.9040
1.05621.2500EA 99.5 EUR
1.05621.2500 1.05621.9250 1.05621.9040
Sodio silicato soluzione (7,5 - 8,5% Na₂O; 25.5 - 28.5% SiO₂), extra puro, Supelco®
Sodio silicato
Formula: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Punto di ebollizione: > 100 °C (1013 hPa)
Densità: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003492
CAS Number: 1344-09-8
Visualizza i codici
Identity passes test
Assay (acidimetric, Na₂O) 7.5 - 8.5 %
Assay (acidimetric, SiO₂) 25.5 - 28.5 %
Density (20 °C) 1.296 - 1.396 g/ml
Carbonate (as CO₂) passes test
Fe (Iron) ≤ 50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 50 ppm