Questa centrifuga compatta è dotata di un esclusivo rotore DualSpin™ con design ibrido 2-in-1. Questa caratteristica consente agli utenti di alternare facilmente l'uso di bascule ad angolo fisso e oscillanti utilizzando lo stesso rotore.
- Rotore in composito leggero, facile da usare, per risparmiare energia in fase di accelerazione/decelerazione
- Il rotore può contenere provette da 1,4 a 15 ml con due opzioni di distanziatore
- Un ampio e luminoso display retroilluminato di facile lettura e la chiusura veloce del coperchio One-Click semplificano il funzionamento
- Quattro programmi personalizzabili per eseguire rapidamente protocolli di routine
- Tre profili di decelerazione selezionabili, compresa opzione di frenatura, per ottimizzare la separazione
- Sblocco di emergenza del coperchio disponibile in caso di interruzione dell'alimentazione
Ideale sia per applicazioni di routine cliniche e di Life Science, separazioni di plasma povero di piastrine (PPP), analisi delle urine, analisi di chimica clinica, ematologia, preparazione di siero mediante provette con gel, separazioni per gradiente di densità con Ficoll e separazioni di cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC).
Certificazioni: UL, RoHS, CSA, IVD, FDA class 1 certified. Complies to IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485 standards.
Informazioni per l'ordine: la centrifuga è fornita con corpo rotore DualSpin™, bascule ad angolo fisso (set di 8), bascule oscillanti (set di 8), distanziali verdi/corti (set di 8) e distanziali gialli/lunghi (set di 8).