Stampa…
VWR®, bottiglie, collo stretto, ottagonali, PET, con tappo a vite, per alimenti
Fornitore: VWR Collection
391-1551EA 155 EUR
391-1551 391-1552
VWR®, bottiglie, collo stretto, ottagonali, PET, con tappo a vite, per alimenti
Bottiglie Bottiglie in plastica
PET, trasparente, con tappo in HDPE.
  • Materiali adatti al contatto alimentare, prodotti in ambiente sterile (classe 100)
  • Confezionata con tappo antimanomissione separato in colore naturale
  • Leggeri e infrangibili, con eccellenti proprietà di tenuta ermetica
Ideale per applicazioni alimentari. Per l'imballaggio, lo stoccaggio e il trasporto di liquidi o polveri. Lo stoccaggio orizzontale significa un utilizzo ottimale dello spazio disponibile. Graduazioni: 125 ml (con incrementi di 25 ml), 250, 500 e 1000 ml (con incrementi di 50 ml). Ø interno del collo: 31,7 mm.