Tamponi pH in compresse
Fornitore: VWR Chemicals
- Colori di riferimento per ogni pH per una semplice identificazione
- Senza conservanti
- Dta di scadenza estesa
- Aggiungere una compressa a 100 ml di acqua distillata