Stampa…
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) per sintesi
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: (Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24420.0100 8.24420.0500
8.24420.0100EA 195 EUR
8.24420.0100 8.24420.0500
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) per sintesi
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Formula: C₁₃H₂₀O₂Rh
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075046
CAS Number: 12245-39-5
Visualizza i codici
Solubility Insoluble (20 °C)
Melting Point 138 - 140 °C
Molar Mass 310.2 g/mol
Melting point +138...+140 °C
Assay (to C, H) ≥96%
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C