Stampa…
Incubatori refrigerati, gamma HettCube
Fornitore: Hettich
62005 64005 66005
390-0971EA 7210 EUR
390-0971 390-0973 390-0975
Incubatori refrigerati, gamma HettCube
Incubatori Incubatori refrigerati
La gamma di incubatori refrigerati HettCube offre funzionalità e funzioni personalizzate. La camera interna è realizzata in acciaio inox resistente agli acidi (DIN 1.4301). Le unità provvedono a riscaldare o raffreddare secondo necessità, riducendo così il consumo energetico, i costi d’esercizio e l’impatto ambientale. A una temperatura d'esercizio di 37 °C, le unità consumano meno di 0,05 kWh. La ventola è situata all’esterno dello spazio utile, in modo da ridurre il flusso d’aria all’interno della camera e il livello di rumorosità.
  • Controllo a microprocessore con funzioni di programma, temperature impostabili con una precisione di 0,1 °C
  • Il flusso d'aria delicato e l’isolamento efficiente assicurano una distribuzione uniforme della temperatura
  • Ingombro ridotto di soli 0,6 m² per tutti i modelli
  • Il meccanismo di chiusura dello sportello blocca lo sportello e il pannello di controllo simultaneamente per impedire modifiche accidentali ai parametri
  • Le unità possono funzionare a una temperatura di 1K al di sopra della temperatura ambiente stabile, in modo che l’incubatore possa essere utilizzato senza raffreddamento, ove possibile, per risparmiare risorse
  • Allarmi acustici e visivi e uscita allarme a potenziale zero
  • Vassoi HTS (misura unica adatta a tutti i modelli di incubatore) disposti su guide telescopiche che ne consentono l’estrazione fino al 70%, per rendere facilmente accessibili anche i campioni negli angoli più arretrati
  • Tutti i modelli sono dotati di dispositivo di sicurezza per temperatura classe 3.1 che protegge i campioni e l'incubatore
La temperatura viene mantenuta dal calore irradiato, evitando il formarsi di punti caldi e l'essiccazione delle colture. Le condizioni all’interno dell’incubatore sono identiche in ogni punto. L'ecologico isolamento in schiuma espansa ad acqua, insieme al delicato sistema di circolazione dell'aria, rende superfluo lo sportello interno. Gli sportelli si chiudono automaticamente se aperti a un angolo inferiore a 90°, le cerniere degli sportelli possono essere spostate facilmente da un lato all’altro dell’incubatore, se necessario. I modelli 400 R e 600 R sono dotati di rotelle che ne consentono lo spostamento e, una volta posizionati, possono essere livellati con i piedini regolabili.
Informazioni per l'ordine: forniti con vassoi (HettCube200 R: 1 vassoio standard + 1 vassoio HTS, HettCube400 R: 2 vassoi standard + 1 vassoio HTS, HettCube600 R: 3 vassoi standard + 1 vassoio HTS), certificato di analisi Hettich a 37 °C. Opzioni e accessori disponibili su richiesta. Per i dettagli, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.