Stampa…
Macchina per lavaggio/sanificazione da laboratorio, G 7823
Fornitore: MIELE
6174430 6174420
141-0498EA 0 EUR
141-0498 141-0497
Macchina per lavaggio/sanificazione da laboratorio, G 7823
Lavavetreria
La serie G 7823 è stata progettata in particolar modo per soddisfare le necessità di ospedali di piccole e medie dimensioni. Con una larghezza di soli 900 mm, queste macchine rappresentano la perfetta soluzione professionale per la preparazione quotidiana degli strumenti in casi di spazio limitato. Per il trattamento centrale degli strumenti, è possibile installare una o più macchine per lavaggio/sanificazione Miele, in base alla grandezza dell’ospedale. Affiancando le macchine è possibile aumentare la capacità di resa e ottimizzare la flessibilità.
  • Sistema igienizzante con cambio di acqua pulita a ogni fase di pulizia
  • Pulizia, sanificazione e asciugatura in un sistema chiuso
  • Addolcitore d'acqua ad alta capacità (esterno)
  • Stampante integrata a 6 pin per la registrazione dei principali parametri del processo
  • Contatore del flussometro per il controllo dell'acqua aspirata
  • Monitoraggio del braccio irroratore
  • Collegamento diretto di unità mobili al circuito dell'acqua
  • Bloccaggio elettrico dello sportello
  • Elementi riscaldanti esterni alla camera di lavaggio
  • Bassa emissione di calore e rumorosità grazie al doppio isolamento
  • 2 potenti pompe di circolazione
  • Tripla filtrazione con filtro di superficie grande, filtro a grana grossa e filtro microfine
  • Filtro HEPA classe H 13 per alte temperature, situato a monte della cabina, impedisce l'ingresso di contaminanti aerei indesiderati provenienti dalla sala esterna
  • Interfacce seriali RS 232 per la documentazione di processo, interfaccia ottica per assistenza ai clienti e interventi di manutenzione
Il principio a singola camera delle macchine per lavaggio/sanificazione Miele (ogni macchina pulisce, disinfetta e asciuga indipendentemente dalle altre) le rende
particolarmente versatili ed economiche. Ogni strumento viene pulito accuratamente e disinfettato in tutta sicurezza.
Struttura: apparecchio indipendente con singolo sportello con apertura verso il basso, telaio in acciaio inossidabile AISI 304, corpo esterno in acciaio inossidabile AISI 304, spazzolato grana 220.
Certificazioni: Caratteristiche di sicurezza esaustive a norma EN ISO 15883
Informazioni per l'ordine: cestelli e inserti da ordinare separatamente.