Stampa…
Tester di conducibilità, Eutech ECTestr 11 / ECTestr 11+
Fornitore: EUTECH
ECTEST11PLS ECTEST11
663-0304EA 201 EUR
663-0304 EUTEECTEST11
Tester di conducibilità, Eutech ECTestr 11 / ECTestr 11+
Misuratori elettrochimici Conduttimetri
Tester impermeabili ideali per l'uso nel trattamento di acqua e acque reflue, scarico di caldaie, vasche di risciacquo elettroplaccate, acqua potabile, colture idroponiche, industria della stampa, acquacoltura, acquari, allevamenti ittici, piscine e centri benessere. Le caratteristiche di facile utilizzo, ad esempio la visualizzazione simultanea della temperatura, l'opzione di range automatico e la compensazione automatica della temperatura, rendono le misurazioni della conducibilità semplici e rapide.
  • Design anti-rotolamento per una presa sicura
  • Sensore sostituibile dall'utente
  • Elemento sensore in acciaio inox di grado industriale SS316 per protezione dai campioni aggressivi
  • Ampio display: visualizzazione simultanea delle letture di temperatura, modalità, ATC, livello di carica della batteria
  • Calibrazione a punto singolo e multiplo, automatica o manuale
  • Solo ECTestr 11+: innovativo design dell'involucro sensore, utilizzabile a immersione o a tazza per piccoli volumi di campioni; custodia sensore VALOX® per una maggiore durata chimica
Informazioni per l'ordine: fornito con batterie.