Stampa…
Tester di pH, Eutech EcoTestr pH 1 + pH 2
Fornitore: EUTECH
ECOPHTEST1 ECOPHTEST2
662-2014EA 83.5 EUR
662-2014 662-2015
Tester di pH, Eutech EcoTestr pH 1 + pH 2
Misuratori elettrochimici pHmetri
Tester di pH impermeabile e accurato, ideale per misurazioni rapide del pH in colture idroponiche, acquacoltura, agricoltura, piscine, attività semplici in laboratorio e altre applicazioni con acqua/acque reflue. EcoTestr pH 2 è caratterizzato da calibrazione a 3 punti e funzione ATC.
  • Calibrazione automatica e riconoscimento automatico del campione
  • Funzione 'Hold' per bloccare temporaneamente la visualizzazione corrente e registrare i valori
  • IP67 (impermeabile): il tester galleggia sull'acqua per un recupero agevole
  • Lunga durata dei sensori, che