Stampa…
Registratori di dati di temperatura e umidità wireless, AiroSensor
Fornitore: SenseAnywhere
0630125977330 0630125977347 0630125977354 0630125977361 0630125977842 0630125977859
620-2402EA 424 EUR
620-2402 620-2404 620-2403 620-2405 SENA0630125977842 SENA0630125977859
Registratori di dati di temperatura e umidità wireless, AiroSensor
Registratori
L’AiroSensor è una nuova generazione di registratori wireless a bassissimo consumo energetico collegati al Cloud. Raccoglie dati accurati su temperatura e umidità a intervalli predefiniti programmabili e li invia al database centrale nel Cloud. Nel Cloud i dati vengono conservati in un account online e memorizzati per 5 anni. Per uso fisso e mobile.
  • Compatto e robusto: una scatola in PC-ABS con saldatura a ultrasuoni (IP 67) impermeabile e dimensioni di soli 2×3×4 cm
  • Installabile direttamente in un congelatore o refrigeratore, senza cavi
  • Range fino a 600 m
  • Nessuna manutenzione, nessun software da installare, non richiede PC, niente da salvare o aggiornare, i dati sono disponibili direttamente ovunque, su qualsiasi dispositivo smart
  • Nessun pulsante né interruttori, completamente controllabile da Cloud
  • Invia oltre un milione di misurazioni al Cloud con la sua batteria incorporata
  • Completamente plug and play: è sufficiente collegare il punto di accesso alla rete e installare l’AiroSensor nello spazio da monitorare
  • Codice QR: fornisce al sensore il suo display interattivo con una semplice scansione con smartphone o tablet
  • Durata della batteria: 10 anni
Applicazioni: catena del freddo (conformità a GDP e HACCP), monitoraggio di temperatura e umidità degli articoli durante l’intera catena di stoccaggio e distribuzione, con il solo collegamento dell’AiroSensor agli articoli, monitoraggio a distanza di refrigeratori, congelatori in magazzini, depositi o rimorchi.
Funzionamento:
L’AiroSensor comunica tramite punti di accesso (raggio massimo di comunicazione wireless tra punto di accesso e AiroSensor fino a 600 m)
Il registratore rileva automaticamente i punti di accesso (seamless roaming, nessun accoppiamento o impostazione)
Il punto di accesso inoltra (senza memorizzare) il messaggio dal registratore al database nel Cloud
Il database consente di memorizzare in tutta sicurezza il messaggio e le risposte ricevute
Il registratore riceve la risposta dal database ed elimina il messaggio dalla memoria
Solo il proprietario del registratore può accedere ai dati utilizzando qualsiasi dispositivo connesso a Internet
Il software nel Cloud gestisce l'integrità, il monitoraggio e gli avvisi della rete
Lo Starter Kit contiene tutto l’occorrente per avviare il monitoraggio degli articoli. La rete può essere facilmente estesa con l'acquisto di altri AiroSensor.
Note: AiroSensors can only be activated with Credits. 1 Credit is a 1 year subscription for 1 data logger. Motion detection has 3-axis, sensitivity 0 to 16 g, sensitivity remotely programmable.
* RTLS= real time location system (sistema di localizzazione in tempo reale)
Certificazioni: EN 12830 class 1, storage and transport, climatic environment type: D CE, EN 300328, EN 55022.