Stampa…
Ossimetro, portatile, FiveGo™ F4
Fornitore: Mettler - Toledo
30266884 30266885 30266886
664-0213EA 434 EUR
664-0213 664-0214 664-0215
Ossimetro, portatile, FiveGo™ F4
Misuratori elettrochimici Misuratori per ossigeno disciolto
Misuratori portatili per misurazioni dell'ossigeno disciolto di alta qualità al semplice tocco di un pulsante. Il design robusto e impermeabile rende gli strumenti FiveGo ideali per dati di misurazioni affidabili anche in condizioni difficili. Perfetti per le applicazioni in laboratorio, nella linea di produzione o in ambienti esterni.
  • Display ampio e ben strutturato, disposizione intuitiva dei pulsanti e menu semplice
  • Design ergonomico per la massima comodità di utilizzo
  • Base di supporto pieghevole per un'osservazione ottimale quando collocato sul banco del laboratorio
  • Protezione impermeabile IP 67 per rendere lo strumento FiveGo resistente ad ambienti umidi e impegnativi
  • Segnale acustico e visivo di endpoint
Informazioni per l'ordine: F4-Meter fornito con istruzioni di funzionamento su CD, guida rapida, dichiarazione di conformità, certificato di collaudo, 4 batterie AAA, cinturino da polso e clip per elettrodo.
F4-Standard Kit viene fornito con stesso strumento e accessori di F4-Meter, con in aggiunta sensore OD LE621-IP67.
F4-Field Kit viene fornito con stesso strumento e accessori di F4-Meter, con in aggiunta sensore OD LE621-IP67, 4 flaconi per campioni e custodia di trasporto rigida.