Misuratori portatili per misurazioni della conducibilità di alta qualità al semplice tocco di un pulsante. Il design robusto e impermeabile rende gli strumenti FiveGo ideali per dati di misurazioni affidabili anche in condizioni difficili. Perfetti per le applicazioni in laboratorio, nella linea di produzione o in ambienti esterni.
- Display ampio e ben strutturato, disposizione intuitiva dei pulsanti e menu semplice
- Design ergonomico per la massima comodità di utilizzo
- Base di supporto pieghevole per un'osservazione ottimale quando collocato sul banco del laboratorio
- Protezione impermeabile IP 67 per rendere lo strumento FiveGo resistente ad ambienti umidi e impegnativi
- Segnale acustico e visivo di endpoint
Informazioni per l'ordine: F3-Meter fornito con istruzioni di funzionamento su CD, guida rapida, dichiarazione di conformità, certificato di collaudo, 4 batterie AAA, cinturino da polso e clip per elettrodo.
F3-Standard Kit viene fornito con stesso strumento e accessori di F3-Meter, con in aggiunta sensore di conducibilità LE703-IP67 e sacchetti di standard da 1413 µs/cm e 12,88 mS/cm (2 per ciascun valore).
F3-Field Kit viene fornito con stesso strumento e accessori di F3-Meter, con in aggiunta sensore di conducibilità LE703-IP67 e sacchetti di standard da 1413 µs/cm e 12,88 mS/cm (2 per ciascun valore), 4 flaconi per campioni e custodia di trasporto rigida.