Stampa…
Misuratori per pH/mV/temperatura, portatile, FiveGo™ F2
Fornitore: Mettler - Toledo
30266946 30266889 30266882 30266881
662-2007EA 359 EUR
662-2007 662-2008 662-2009 662-2010
Misuratori per pH/mV/temperatura, portatile, FiveGo™ F2
Misuratori elettrochimici pHmetri
Misuratori portatili per misurazioni di pH/mV di alta qualità al semplice tocco di un pulsante. Il design robusto e impermeabile rende gli strumenti FiveGo ideali per misurazioni affidabili anche in condizioni difficili. Perfetti per applicazioni in laboratorio, linee di produzione o in ambienti esterni.
  • Display ampio, disposizione intuitiva dei pulsanti e menu semplice
  • Design ergonomico per la massima comodità di utilizzo
  • Base di supporto pieghevole per un'osservazione ottimale quando collocato sul banco del laboratorio
  • Protezione impermeabile IP 67