Stampa…
Conduttimetri, da banco, FiveEasy™ F30/FiveEasy™ Plus FP30
Fornitore: Mettler - Toledo
30266942 30266943 30266944 30266945
663-0295EA 1030 EUR
663-0295 663-0296 663-0297 663-0298
Conduttimetri, da banco, FiveEasy™ F30/FiveEasy™ Plus FP30
Misuratori elettrochimici Conduttimetri
Strumenti da banco per misurazioni della conducibilità di alta qualità al semplice tocco di un pulsante. Il funzionamento intuitivo, il design elegante e le semplici funzioni di esportazione dei dati rendono questi misuratori semplici da impostare e utilizzare. Ideali per l'impiego nella lavorazione di alimenti e bibite, nel settore agricolo, ambientale, nell'industria e per scopi didattici.
  • Robust ABS housing and large, well-structured display for easy viewing
  • Compact design: Requires very little bench space in the lab
  • Sensor holder can be easily removed