Stampa…
Misuratori per pH/mV/temperatura, da banco, FiveEasy™ F20/FiveEasy™ Plus FP20
Fornitore: Mettler - Toledo
30266658 30266626 30266627 30266628 30266629 30266940 30266941
662-2011EA 584 EUR
662-2011 662-2001 662-2002 662-2003 662-2004 662-2005 662-2006
Misuratori per pH/mV/temperatura, da banco, FiveEasy™ F20/FiveEasy™ Plus FP20
Misuratori elettrochimici pHmetri
Strumenti da banco per misurazioni di pH/mV di alta qualità al semplice tocco di un pulsante. Il funzionamento intuitivo, il design elegante e le semplici funzioni di esportazione dei dati rendono questi misuratori semplici da impostare e utilizzare. Ideali per l'impiego nella lavorazione di alimenti e bibite, nel settore agricolo, ambientale, nell'industria e per scopi didattici.
  • Robusto involucro in ABS e ampio display per osservazioni comode
  • Design compatto: richiede pochissimo spazio sul banco del laboratorio
  • Il supporto del sensore può essere facilmente rimosso e riposto sul lato del misuratore dopo l'uso
  • Segnale acustico e visivo di endpoint
Solo modelli FiveEasy™ Plus (FP20):
- Data can be exported either directly to a printer or a PC for further processing using RS232 or USB ports
- Storage capacity for 200 measurements
- Reference input
Informazioni per l'ordine: F20-Meter (senza elettrodo) fornito con istruzioni di funzionamento su CD, guida rapida, dichiarazione di conformità, certificato di collaudo e alimentatore.
F20-Standard Kit fornito con strumento e accessori come F20-Meter, con in aggiunta elettrodo per pH in plastica 3-in-1 LE438 e bustine di tamponi da 4,01/7,00/9,21 (2 di ciascun formato).
FP20-Meter (senza elettrodo) fornito con istruzioni di funzionamento su CD, QuickGuide, dichiarazione di conformità, certificato di collaudo e alimentatore.
FP20-Standard Kit fornito con strumento e accessori come FP20-Meter, con in aggiunta elettrodo per pH in plastica 3-in-1 LE438 e bustine di tamponi da 4,01/7,00/9,21 (2 di ciascun formato).
FP20-Bio Kit fornito con strumento e accessori come FP20-Meter, con in aggiunta elettrodo per pH in vetro 3-in-1 LE410 e bustine di tamponi da 4,01/7,00/9,21 (2 di ciascun formato).
FP20-Micro Kit fornito con strumento e accessori come FP20-Meter, con in aggiunta microelettrodo per pH in vetro LE422 e bustine di tamponi da 4,01/7,00/9,21 (2 di ciascun formato).
FP20-TRIS Kit fornito con strumento e accessori come FP20-Meter, con in aggiunta elettrodo per pH in vetro LE420 con diaframma smerigliato mobile e bustine di tamponi da 4,01/7,00/9,21 (2 di ciascun formato).