Stampa…
Armadi per lo stoccaggio di prodotti chimici a filtrazione senza raccordo, Captair® Smart
Fornitore: ERLAB CAPTAIRE
AB46A0000322 AB46A0000422 AB56A000030322 AB56A000040422
ERLAAB46A0000322EA 4540 EUR
ERLAAB46A0000322 ERLAAB46A0000422 ERLAAB56A000030322 ERLAAB56A000040422
Armadi per lo stoccaggio di prodotti chimici a filtrazione senza raccordo, Captair® Smart
Cappe e involucri Cappe per fumi, senza canalizzazione
Gli armadi per lo stoccaggio di prodotti chimici a filtrazione Captair® Smart sono progettati con un metodo di comunicazione semplice e innovativo: la tecnologia Smart, che utilizza una semplice luce per indicare che l’unità è correttamente in funzione, in modo che l’utente possa concentrarsi sull’aspetto fondamentale, ossia il suo lavoro. La tecnologia Smart utilizza una luce visibile per indicare lo stato della cappa. Un semplice schema luminoso indica se il flusso d'aria è compromesso, se la ventola è guasta, se un filtro è fessurato o se gli sportelli sono aperti.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://it.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=17028583
  • L’esclusivo sistema Flex Filtration di Erlab può gestire la maggior parte delle applicazioni di laboratorio
  • Sono stati aggiunti nuovi sensori per il rilevamento di solventi, acidi o formaldeide e di sportelli lasciati aperti
  • Basso consumo
  • Sportelli trasparenti per una facile visualizzazione
  • Accesso facile e sicuro ai prodotti chimici grazie a ripiani regolabili a prova di versamento, ripiani verticali estraibili e cassetti di grande volume
Il sistema di filtrazione configurabile sopra l’involucro può essere adattato per filtrare gas, solventi, polveri e particolato mantenendo l'utente e il laboratorio protetti grazie al ricircolo dell'aria sicuro ed efficiente all'interno del locale e al rilascio nell'ambiente di aria depurata priva di odori o vapori tossici pericolosi.
È possibile scaricare l’app eGuard che consente all’utente di controllare a distanza la cappa, modificare le impostazioni e inviare immediatamente avvisi di sicurezza a dispositivi mobili, tablet o PC.
Structure made from corrosion resistant electro-galvanized steel coated with anti-acid polymer, filtration module in PP.
Molecode: Detection sensors for solvents or acids or formaldehyde.
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Monitoring for ambient storage conditions: Temperature and Hygrometry sensors.
Certificazioni: A norma AFNOR NFX 15 211/ANSI, BS 7989, DIN 12 927 - EN 1822 (filtri HEPA H14 e ULPA U 17 - contrassegno CE)
Attenzione: There is a very wide range of Erlab Fume Hoods and Enclosures. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 