Stampa…
Bagni ad acqua, policarbonato, CORIO™
Fornitore: Julabo GmbH
9901305 9901309 9901319 9901327
461-0900EA 224 EUR
461-0900 461-0901 461-0902 461-0903
Bagni ad acqua, policarbonato, CORIO™
Bagni Bagni ad aqua senza agitazione
Transparent PC bath tanks in different sizes. For use with all CORIO C and CD circulators.
Temperature range: +20...+100 °C