Stampa…
Bilance industriali, Ranger Count serie 4000
Fornitore: OHAUS
30231102 30231103 30231104 30231105 30237020 30237021 30237022 30237023
611-3411EA 695 EUR
611-3411 611-3402 611-3412 611-3413 611-3419 611-3420 611-3421 611-3422
Bilance industriali, Ranger Count serie 4000
Bilance
Bilancia contapezzi compatta multifunzione, adatta per un'ampia gamma di attività di conteggio industriale impegnative. Le applicazioni comprendono: pesata, conteggio pezzi, verifica del conteggio e accumulazione.
  • Robusto corpo in metallo pressofuso e piedini in gomma antiscivolo per protezione e stabilità
  • Massimo rendimento senza compromettere la precisione
  • Tre display retroilluminato per conteggio, peso e peso pezzi
  • Alimentazione di rete con batteria ricaricabile interna (durata fino a 210 ore) per utilizzo portatile
  • Memoria interna con funzione