Stampa…
Bilance da banco industriali, Ranger serie 4000
Fornitore: OHAUS
30236943 30231099 30231100 30231101 30237016 30237017 30237018 30237019
611-3414EA 690 EUR
611-3414 611-3408 611-3409 611-3410 611-3415 611-3416 611-3417 611-3418
Bilance da banco industriali, Ranger serie 4000
Bilance
Bilancia multiuso compatta per la produzione rapida di risultati precisi. Modalità di applicazione: pesata, pesata percentuale, conteggio dei pezzi, accumulazione e pesatura dinamica e funzione hold del display
  • Display a LED bianco luminoso, adatto per condizioni di illuminazione scarsa
  • Portatile (peso netto 5,9 kg) con robusto corpo in metallo pressofuso e batteria ricaricabile
  • Tastiera semplice; funzionamento a 5 tasti e intuitivo software SmarText™
  • Stabilizzazione entro 1 secondo
  • LED e segnali acustici di controllo pesatura
Certificazioni: Conformi ai requisiti di classe III OIML R76 ed EN 45501
Informazioni per l'ordine: più opzioni di connettività disponibili, tra cui Ethernet opzionale, seconda interfaccia RS232 o USB e seconda piattaforma opzionale e. Sono disponibili anche versioni omologate. Si prega di contattarci per maggiori dettagli.