Le cappe chimiche a filtrazione senza raccordo Captair® Smart sono progettate con un metodo di comunicazione semplice e innovativo: la tecnologia Smart, che indica, tramite luce, lo stato della cappa. Un semplice schema luminoso indica se il flusso d'aria è compromesso, se la ventola è guasta o se un filtro è fessurato.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://it.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=16984845
- L’esclusivo sistema Flex Filtration di Erlab può gestire la maggior parte delle applicazioni di laboratorio
- Sono stati aggiunti nuovi sensori per il rilevamento di solventi, acidi o formaldeide
- Basso consumo
- Il nuovo anemometro elettronico consente di monitorare la velocità frontale
- Il pannello inclinato di 6° offre un'ottima visibilità e uno spazio di lavoro ergonomico
- Grandi aperture per un facile accesso all'area di lavoro
Il sistema di filtrazione configurabile sopra l’involucro può essere adattato per filtrare gas, solventi, polveri e particolato mantenendo l'utente e il laboratorio protetti grazie al ricircolo dell'aria sicuro ed efficiente all'interno del locale e al rilascio nell'ambiente di aria depurata priva di odori o vapori tossici pericolosi.
È possibile scaricare l’app eGuard che consente all’utente di controllare a distanza la cappa, modificare le impostazioni e inviare immediatamente avvisi di sicurezza a dispositivi mobili, tablet o PC.
La struttura è realizzata in acciaio elettro-galvanizzato resistente alla corrosione rivestito con polimero antiacido, i lati e pannelli anteriori sono in acrilico resistente agli agenti chimici.
Tipi di filtri al carbone:
AS: per vapori organici
BE: polivalente, per vapori organici e acidi
F: per vapori di formaldeide
K: per vapori di ammoniaca
HP: filtro HEPA H14 per polveri
Smart 321 units feature:
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Monitoring for ambient handling conditions: Temperature and Hygrometry sensors
Certificazioni: A norma AFNOR NFX 15 211/ANSI, BS 7989, DIN 12 927 - EN 1822 (filtri HEPA H14 e ULPA U 17 - contrassegno CE).
Attenzione: There is a very wide range of Erlab Fume Hoods and Enclosures. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met.