Stampa…
Titolatore, Karl Fischer, volumetrico, TitroLine® 7800
Fornitore: SI Analytics
285220980 285220990 285221030
661-0239EA 6960 EUR
661-0239 661-0240 661-0242
Titolatore, Karl Fischer, volumetrico, TitroLine® 7800
Titolatori
Il titolatore offre le stesse funzioni di TitroLine® 7750 con in aggiunta un ulteriore ingresso di misurazione IDS®, che consente al TitroLine® 7800 di effettuare titolazioni potenziometriche con elettrodi IDS® o analogici, oltre a titolazioni volumetriche Karl-Fischer. L'ingresso di misurazione IDS® è multifunzionale. Possibilità di collegare sensori digitali per la determinazione del valore di pH e ORP, conducibilità e ossigeno disciolto. Il titolatore TitroLine® 7800 è particolarmente adatto per titolazioni non acquose.
  • Due ingressi di misurazione: 1× analogico e 1×