Stampa…
VWR® EML 200 Test Sieve Shakers
Fornitore: NEXOPART
510-2043EA 2780 EUR
510-2043 510-2045 510-2046 510-2048 510-2037 510-2039 510-2049 510-2051 510-2040 510-2042 HAVE205323041 HAVE205323058 HAVE205323027 HAVE205322990 HAVE205323010
VWR® EML 200 Test Sieve Shakers
Agitatori Setacciatori
La serie EML 200 comprende 3 diversi tipi di unità. Tutti i modelli sono adatti per setacci Ø 50 - 203 mm, con carico massimo del campione/lotto di 3 kg, e dotati di un corpo in alluminio pressofuso e di un sistema di fissaggio migliorato. Tutti i setacciatori sono dotati di coperchio con vetro di ispezione che consente di osservare i campioni durante setacciatura.
  • Timer digitale: 0 - 99 min o funzionamento costante
  • Tutti i setacciatori sono dotati di coperchio con vetro di ispezione che consente di osservare i campioni durante setacciatura
EML 200 Pure, ideali per analisi standard:
Scelta tra 2 ampiezze, fine o grossolana
Funzionamento ad intervalli di 10 secondi
Sistema di fissaggio Classic 'eco'
EML 200 Premium, adatte per utenti che richiedono analisi con setacciatura precisa e riproducibile:
Ampiezze liberamente selezionabili fino a 3 mm
Display extra grande, facile da usare, funzionamento semplice e logico
Durante la setacciatura sul display è indicato il tempo rimanente
Possibilità di memorizzare fino a 49 programmi di setacciatura
Opzione per sistema di fissaggio a rilascio rapido Classic o TwinNut
Modelli EML 200 Premium Remote, per setacciatura a umido, stesse caratteristiche delle unità Premium.
Ugello integrato a cono pieno
Controller separato montabile a parete
Informazioni per l'ordine: certificato di collaudo per accettazione 3.1 a norma DIN EN 10204 e documentazione IQ/OQ sono disponibili come accessori opzionali per tutti i modelli, per ulteriori dettagli contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.