Stampa…
Spettrofotometri, Spectroquant® Prove
Fornitore: Merck
1.73016.0001 1.73017.0001
1.73016.0001EA 4285 EUR
1.73016.0001 1.73017.0001
Spettrofotometri, Spectroquant® Prove
Spettrofotometri e fotometri Spettrofotometri UV/Vis
Gli spettrofotometri Spectroquant® Prove sono progettati per le analisi dell'acqua - acque reflue, acqua di processo, acqua potabile e acqua per bevande.
  • Live ID: sistema per l’identificazione ad alta densità di informazioni per inserire il test e selezionare impostazioni e metodi corretti
  • Il codice a barre include riconoscimento del metodo, numero di lotto, data di scadenza e aggiornamento della calibrazione per dati di sicurezza in tempo reale
  • Misurazioni personalizzate, compresi i fattori di diluizione per ciascun campione, correzione della torbidità, visualizzazione simultanea di assorbimento e concentrazione, impostazione dei limiti e analisi delle tendenze
  • Portacuvette rimovibile per una facile pulizia
  • Facile rilevamento delle interferenze della matrice
  • Dati personalizzabili e AQA Prime con garanzia di qualità delle analisi sicura
Prove 100 utilizza principalmente l'ampia scelta di kit analitici o effettua esclusivamente determinazioni nella regione del visibile.
Prove 300 è ideale per uso più intensivo e può operare sia nella regione del visibile, sia nell'UV garantendo maggiore flessibilità per le analisi intricate.
Modello top della gamma per le analisi più complesse. Il modello Prove 600 è stato progettato per ottiche UV/Vis di alto livello, larghezza di banda di 1,8 mm e cuvette fino a 100 mm. Risoluzione e sensibilità eccellenti per l'uso con kit analitici, cinetiche complesse o misurazioni spettrali.