Stampa…
Occhiali protettivi, uvex sportstyle
Fornitore: UVEX
9193.376 9193.280 9193.838 9193.064 9193.265 9193.080
111-1704EA 28.7 EUR
111-1704 UVEX9193.280 UVEX9193.838 111-2388 111-2420 UVEX9193.080
Occhiali protettivi, uvex sportstyle
Occhiali
I leggeri e comodi occhiali protettivi sportivi sono caratterizzati da un ampio campo visivo con lenti sagomate. Offrono un buon livello di copertura degli occhi e si adattano a tutti i tipi di volti, inclusi i più stretti, caratteristica che consente la standardizzazione della gamma.
  • Le elevate proprietà antiappannamento li rendono ideali per ambienti ad alta umidità
  • Tecnologia di rivestimento lenti Uvex permanente (Uvex supravision extreme): elevate proprietà anti-appannamento all'interno, antigraffio all'esterno
  • Protezione UV400 completa
  • Ponte nasale regolabile per un comodo posizionamento e indossabilità ottimale
  • Le stanghette, il ponte nasale e la protezione superiore bicomponente morbidi Uvex garantiscono la perfetta aderenza e la massima indossabilità per una lunga durata
  • Modello CBR65: contrasto migliorato; riduzione della luce blu (ideale per lavorare al buio); visione rilassata per meno fatica; Trasmissione del 65%
Compatibili con altri dispositivi DPI, comprese le visiere protettive.
Peso: 23 g.
Certificazioni: EN 166 , EN 170, classe ottica 1 FTKN