Stampa…
Contenitore per conservazione criogenica, ARPEGE CryoMemo, Air Liquide
Fornitore: Air Liquide
ARPEGE55NL103 ARPEGE70NG102 ARPEGE70NG103 ARPEGE70NL1 ARPEGE70NL101 ARPEGE70NL102 ARPEGE70NL103 ARPEGE75NL1 ARPEGE75NL101 ARPEGE75NL103 ARPEGE55NL1 ARPEGE75NL102 ARPEGE170NG103 ARPEGE55NL102 ARPEGE170NG102 ARPEGE55NL101 ARPEGE170NL1 ARPEGE170NL101 ARPEGE170NL102 ARPEGE170NL103 ARPEGE40NL1 ARPEGE40NL101 ARPEGE140NL103 ARPEGE110NG103 ARPEGE110NG102 ARPEGE110NL1 ARPEGE110NL101 ARPEGE110NL102 ARPEGE110NL103 ARPEGE140NG102 ARPEGE140NG103 ARPEGE140NL1 ARPEGE140NL101 ARPEGE140NL102
479-1786EA 11350 EUR
479-1786 478-0752 478-0753 479-1787 478-0754 478-0755 478-0756 479-1788 479-1789 479-1791 479-1783 479-1790 478-0747 479-1785 478-0746 479-1784 479-1781 478-0748 478-0749 478-0750 479-1782 478-0751 478-0745 478-0737 478-0736 479-1779 478-0738 478-0739 478-0740 478-0741 478-0742 479-1780 478-0743 478-0744
Contenitore per conservazione criogenica, ARPEGE CryoMemo, Air Liquide
Dewar e vasi criogenici
Questi recipienti sono progettati per la conservazione a lungo termine di campioni biologici in paillette, provette criogeniche e sacchetti. Disponibilità di un'ampia gamma di opzioni elettroniche su tutti i modelli di sistemi di conservazione per campioni a canister o rack.
In alluminio e materiali compositi
  • Leggero, autonomia prolungata
  • Ottimo livello di sicurezza: dotato di sistema di bloccaggio di ogni singola scatola
  • Visualizzazione del livello in % e temperature in °C o °F, semplice accesso a tutti i parametri dei contenitori (soglia alta e bassa del livello, valori di allarme...)
  • Allarmi visivi, acustici e grafici
  • Uscite RS485 e 4-20 disponibili di serie per la tracciabilità
  • Controllo sicuro della temperatura mediante i due sensori e la disponibilità di posizionarne un terzo
  • Riempimento di sicurezza nella versione standard: i campioni non sono mai in contatto con azoto liquido nella versione a gas
  • Tutti i modelli ARPEGE CryoMemo dotati di riempimento automatico consentono di stabilire il riempimento di più contenitori; questo sistema assicura il riempimento di tutti i contenitori quando ne viene richiamato da uno dei contenitori
  • Manutenzione facile grazie al nuovo blocco di riempimento
  • 6 anni di garanzia per il vuoto
Fase liquida: i campioni vengono conservati in azoto liquido.
Fase gassosa: i campioni vengono conservati in vapore di azoto.
ARPEGE CryoMemo: interfaccia ergonomica di semplice utilizzo, con menu intuitivo e di facile accesso a tutti i dati.
Certificazioni: Conformità alla direttiva medica CE 93/42/CEE statica.
Informazioni per l'ordine: i recipienti vengono consegnati con coperchio di sicurezza (con blocco), ma senza rack all’interno, che devono essere ordinati separatamente in base alle necessità.
Attenzione: Nota: possibilità di aggiornamento di ARPEGE senza elettronica a CRYOMEMO elettronico. Contattateci per ulteriori informazioni.