Stampa…
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line LD-5, 500 mm depth
Fornitore: DUPERTHAL
29-061159-405 29-061159-005 29-061157-505 29-061157-405 29-061157-005
DUEH29-061159-405EA 2493.33 EUR
DUEH29-061159-405 DUEH29-061159-005 DUEH29-061157-505 DUEH29-061157-405 DUEH29-061157-005
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line LD-5, 500 mm depth
Arredi Armadietti per la conservazione
Questi armadi di sicurezza resistono al fuoco 90 minuti. Gli armadi sottobanco sono equipaggiati con ante o con cassetti estraibili per lo stoccaggio di sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro.
  • Easy moving, single-handed operation of the doors and drawers
  • All UTS ergo line models are fitted with a cylinder lock as a standard
  • Two door technologies are available: the classical on or the push-to open wing door technology (the easy moving safety doors are opened by applying a gentle push to the front)
Cassetti o ante rimangono aperti in qualsiasi posizione consentendo la movimentazione dei contenitori con due mani. Le ante e/o cassetti si chiudono automaticamente in caso d'incendio. Tutti i modelli UTS hanno l'apertura standard a destra, è disponibile anche l'apertura a sinistra opzionale a richiesta.
Una barretta equipotenziale sul tetto dell'armadio consente la messa a terra conformemente alla TRBS 2153, BGR 132 (prevenzione rischio d'ignizione). I ripiani interni sono connessi ad una barretta equipotenziale che ne consente la messa a terra.
La base fessurata (altezza 35mm) consente l'estrazione costante di aria, questo permette alle sostanze e ai vapori che si raccolgono sul fondo di essere estratti e rimossi in sicurezza dal sistema di astrazione dell'aria. Il collettore d'aspirazione ha un diametro di 75mm ed è posizionato sullo schienale dell'armadio. Le valvole si chiudono automaticamente in caso d'incendio.
Wing doors and carcass made from sheet steel, powder-coated. Interior fittings made from powder-coated sheet steel. Two pull-out tray, two perforated sheet inserts and classical base 35 mm.
Certificazioni: Conforme alla TRbF 20 allegato L. Testato secondo la DIN EN 14470-1 e la DIN EN 14727 (standard arredo da laboratorio) dall'ente di certificazione TUV Sud, ift Rosenheim e classificato tipo 90 secondo la DIN EN 14470-1, marcato GS/CE.
Informazioni per l'ordine: consegna non inclusa, prezzi disponibili su richiesta.