Stampa…
Avantor® ACE® C18-AR, colonne HPLC, 3 µm
Fornitore: Avantor
ACE-119-0102GDEA 263 EUR
ACE-119-0102GD ACE-119-0103GD ACE-119-0202 ACE-119-0203 ACE-119-0302 ACE-119-0303 ACE-119-0501 ACE-119-0502 ACE-119-0503 ACE-119-0504 ACE-119-0546 ACE-119-1002 ACE-119-1003 ACE-119-1004 ACE-119-1046 ACE-119-1203 ACE-119-1204 ACE-119-1502 ACE-119-1503 ACE-119-1504 ACE-119-1546 ACE-119-7502 ACE-119-7503 ACE-119-7546 ACE-119-05003 ACE1191546MVK
Avantor® ACE® C18-AR, colonne HPLC, 3 µm
Colonne cromatografiche
La fase Avantor® ACE® C18-AR utilizza un legante appositamente sviluppato che combina una catena C18 con funzionalità completa del fenile, che riunisce i vantaggi delle caratteristiche di C18 e del fenile in un’unica fase. Ciò può essere utilizzato per separazioni con colonne C18 ‘standard’ ma è consigliato anche per separazioni che implicano composti con funzionalità aromatica. In acciaio inox.
  • Base di silice disattivata ad altissima purezza con eccellente riproducibilità
  • Ideali per un'ampia gamma di analiti con idrofobicità differente
  • Ampia gamma di dimensioni delle particelle (da 2,0 a 10 µm) e fasi complementari
  • Bassissimo rilascio per garantire la compatibilità LC/MS
These columns are made from stainless steel.