Stampa…
VWR®, Bottiglioni, a collo largo, forma rotonda, con tappo a vite
Fornitore: VWR Collection
216-1708EA 37.5 EUR
216-1708 216-1730 216-1733 216-1919
VWR®, Bottiglioni, a collo largo, forma rotonda, con tappo a vite
Bottiglie Bottiglioni
LDPE o PP semitrasparente con tappo a vite viola.
Use for storing and dispensing solutions and media. Round carboys feature an integrated shoulder handle. Graduated to identify the volume dispensed.
LDPE carboys
Ideal for high-purity applications, as they have high resistance to chemicals (widely used in ophthalmic products like eye droppers and nasal sprays).
Resina di alta qualità per lo stoccaggio a freddo (fino a −80 °C), temperatura di esercizio da +80 a −80 °C
Resistenza agli impatti fisici (infrangibili anche in caso di cadute accidentali, mentre i bottiglioni in PP potrebbero rompersi a temperature negative)
Il prodotto in LDPE riprende la forma originale grazie alla flessibilità del materiale di cui è composto
Ampio utilizzo nelle industrie farmaceutiche
PP carboys
For sterile water storage, polypropylene (PP) carboys can be autoclaved before refilling to stop recurring bacterial growth.
Excellent chemical resistance
Working temperature 0 to 135 °C
Autoclavable
Certificazioni: Resina a norma US FDA 21 CFR, USP Classe VI.
Attenzione: Polypropylene carboys are autoclavable. LDPE carboys are not autoclavable. Always remove the spigot and cap from the carboy before autoclaving.