HDPE o PP semitrasparente, con tappi a vite viola.
Per conservazione ed erogazione di soluzioni e terreni. I bottiglioni rettangolari sono caratterizzati dalla presenza di un manico in acciaio inossidabile per applicazioni pesanti, per un trasporto e una manipolazione agevoli. I bottiglioni sono a tenuta ermetica in condizioni di test standard. Con graduazioni, per identificare il volume erogato. I rubinetti sono vicini al manico e richiedono il montaggio manuale. Per il montaggio non sono richiesti ulteriori utensili.
HDPE carboys
These high-density polyethylene (HDPE), disposable carboys are ideal for storing and transfer of sterile fluids and pharmaceutical/biotech reagents.
Good for cold storage (down to −80 °C), working temperature of −80 to +120 °C
High impact strength, even at negative temperatures
Widely used for long storage due to high chemical resistance property
Widely used in food and milk industries
Bottiglioni in PP
Ideali per la conservazione di acqua sterile, i bottiglioni in polipropilene possono essere autoclavati prima del riempimento per evitare la crescita batterica ricorrente.
Eccellente resistenza chimica
Temperatura d'esercizio: da 0 a 135 °C
Autoclavabili
Nota: i bottiglioni in polipropilene sono autoclavabili, a differenza di quelli in HDPE. Rimuovere sempre il tappo e il rubinetto dal bottiglione prima dell'autoclavaggio.
Certificazioni: Resina a norma US FDA 21 CFR, USP Classe VI