Stampa…
Armadi di sicurezza sottobanco, tipo 90, UTS ergo line XL, profondità 600 mm
Fornitore: DUPERTHAL
29-061469-501 29-061469-401 29-061467-401 29-061467-501 29-061469-001 29-061467-001
DUEH29-061469-501EA 2651.96 EUR
DUEH29-061469-501 DUEH29-061469-401 DUEH29-061467-401 DUEH29-061467-501 DUEH29-061469-001 DUEH29-061467-001
Armadi di sicurezza sottobanco, tipo 90, UTS ergo line XL, profondità 600 mm
Arredi Armadietti per la conservazione
Questi armadi di sicurezza sono resistenti al fuoco fino a 90 minuti. Gli armadi sottobanco sono dotati di ante a battente e/o cassetti per la conservazione di sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro.
  • Facile da spostare, apertura/chiusura delle porte e dei cassetti con una sola mano
  • Tutti i modelli UTS ergo line sono dotati di serie di un fermo per bombole
  • Ante disponibili in due versioni: classica o con apertura a pressione (le ante si aprono con una delicata pressione sul fronte)
I cassetti o le ante a battente rimangono aperti in qualsiasi posizione e i contenitori possono essere inseriti o rimossi con entrambe le mani. I cassetti o le ante si chiudono automaticamente in caso di incendio. Apertura a destra su tutti i modelli UTS, apertura a sinistra disponibile su richiesta.
Giunto per compensazione del potenziale standard montato sul tetto dell'armadio per il collegamento a massa a norma TRBS 2153, BGR 132 (prevenzione da rischio di ignizione). Accessori interni collegati in modo conduttivo al giunto per la compensazione del potenziale.
Estrazione costante a pavimento grazie allo zoccolo asolato (altezza 35 mm). Ciò consente la raccolta sicura delle sostanze o vapori nocivi che tendono a depositarsi verso il basso e la loro rimozione tramite scarico dell'aria. Il raccordo di scarico con diametro di 75 mm è situato sul retro dell'armadio. I deflettori di arresto ventilazione si chiudono automaticamente in caso di incendio.
Ante a battente, cassetti e corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polvere. Accessori interni in lamiera d'acciaio verniciato a polvere. Due vassoi sul fondo, due inserti perforati in lamiera e zoccolo classico da 35 mm.
Certificazioni: Conformi a TRbF 20 allegato L. Verifiche di conformità alle norme DIN EN 14470-1 e DIN EN 14727 (standard sugli arredi da laboratorio) condotte da istituti di certificazione omologati (TÜV Süd, ift Rosenheim) e classificazione tipo 90 a norma DIN EN 14470-1, marchio GS/CE.
Informazioni per l'ordine: consegna non inclusa, prezzi disponibili su richiesta.