Stampa…
Avantor® ACE® Silica, colonne HPLC, 10 µm
Fornitore: Avantor
ACE-137-0510EA 0 EUR
ACE-137-0510 ACE-137-0520 ACE-137-0530 ACE-137-1010 ACE-137-1020 ACE-137-1030 ACE-137-1220 ACE-137-1510 ACE-137-1520 ACE-137-1530 ACE-137-2510 ACE-137-2520 ACE-137-2530 ACE-137-7520 ACE-137-7530 ACE-137-3020 ACE-137-3030 ACE-137-3046 ACE-137-3004 ACETACE-137-3039
Avantor® ACE® Silica, colonne HPLC, 10 µm
Colonne cromatografiche
Le colonne Avantor® ACE® Silica garantiscono un'elevata riproducibilità e durata della colonna. Queste colonne in acciaio inossidabile sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e granulometrie delle particelle, da capillari a preparative.
  • Base di silice disattivata ad altissima purezza con eccellente riproducibilità
  • Ampia gamma di dimensioni delle particelle (da 3 a 10 µm) e fasi complementari
  • I kit di convalida del metodo contengono tre lotti diversi della stessa fase - disponibili su richiesta
Queste colonne sono progettate per un'ampia gamma di applicazioni cromatografiche, per garantire prestazioni eccellenti con molecole acide, basiche e neutre.
Informazioni per l'ordine:
Visualizza i codici