Stampa…
Armadi di sicurezza sottobanco, tipo 90, UTS ergo line ST, profondità 600 mm
Fornitore: DUPERTHAL
29-060669-501 29-060669-401 29-060669-001 29-060667-001 29-060667-001L 29-060667-501 29-060667-401
DUEH29-060669-501EA 1412.77 EUR
DUEH29-060669-501 DUEH29-060669-401 135-1897 DUEH29-060667-001 DUEH29-060667-001L DUEH29-060667-501 135-1895
Armadi di sicurezza sottobanco, tipo 90, UTS ergo line ST, profondità 600 mm
Arredi Armadietti per la conservazione
Questi armadi di sicurezza sono resistenti al fuoco fino a 90 minuti. Gli armadi sottobanco sono dotati di ante a battente e/o cassetti per la conservazione di sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro.
  • Facile da spostare, apertura/chiusura delle porte e dei cassetti con una sola mano
  • Tutti i modelli UTS ergo line sono dotati di serie di un fermo per bombole
  • Ante disponibili in due versioni: classica o con apertura a pressione (le ante si aprono con una delicata pressione sul fronte)
I cassetti o le ante a battente rimangono aperti in qualsiasiMore Product Information