Stampa…
Avantor® ACE® C18, colonne HPLC, 10 µm
Fornitore: Avantor
ACE-131-0346EA 652 EUR
ACE-131-0346 ACE-131-0510 ACE-131-0520 ACE-131-0530 ACE-131-1010 ACE-131-1020 ACE-131-1030 ACE-131-1046 ACE-131-1220 ACE-131-1246 ACE-131-1508 ACE-131-1510 ACE-131-1520 ACE-131-1530 ACE-131-1546 ACE-131-2510 ACE-131-2520 ACE-131-2530 ACE-131-2546 ACE-131-7520 ACE-131-0103GD ACE-131-0110GD ACE-131-7530 ACE-131-3020 ACE-131-3030 ACE-131-3046 ACE-131-3039 ACE-131-1004 ACE-131-1204 ACE-131-1503 ACE-131-1504 ACE-131-2046 ACE-131-2504 ACE-131-3004 ACE-131-0120GD ACETACE-131-1539 ACETACE-131-2503
Avantor® ACE® C18, colonne HPLC, 10 µm
Colonne cromatografiche
Le colonne Avantor® ACE® C18 garantiscono un'elevata riproducibilità e durata utile. Queste colonne in acciaio inossidabile sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e granulometrie delle particelle, da capillari a preparative.
  • Base di silice disattivata ad altissima purezza con eccellente riproducibilità
  • Ideali per un'ampia gamma di analiti con idrofobicità differente
  • Ampia gamma di dimensioni delle particelle (da 3, 5 e 10 µm) e fasi complementari
  • I kit di convalida del metodo contengono tre lotti diversi della stessa fase - disponibili su richiesta
Queste colonne sono progettate per un'ampia gamma di applicazioni cromatografiche, per garantire prestazioni eccellenti con molecole acide, basiche e neutre.
Informazioni per l'ordine:
Visualizza i codici