Stampa…
Autoclavi da banco, Classic
Fornitore: CERTOCLAV
8510184 8510174
481-0826EA 2926 EUR
481-0826 481-0822
Autoclavi da banco, Classic
Sterilizzatori Autoclavi (sterilizzatori a vapore)
La soluzione affidabile ed economica per la sterilizzazione di strumenti compatti anche in confezione semplice, liquidi (terreni di coltura), flaconi, attrezzature e rifiuti. Per la documentazione della sterilizzazione con bassi requisiti.
  • Controllo del processo tramite valvola con precisione meccanica
  • Autoclave a bassissima manutenzione con tecnologia collaudata nel tempo
  • Interfaccia: manopola di selezione della temperatura
  • Il semplice funzionamento consente di lavorare senza sforzo
  • Con il dispositivo di bloccaggio CertoLock si evita il laborioso processo di girare varie viti
  • Sistema di sicurezza quadruplo
  • Controllo manuale del tempo tramite timer integrato
  • Rubinetto di rilascio del vapore manuale
  • Riscaldamento integrato
Certificazioni: Marcatura CE, Direttiva sulla pressione EU 27 / 93 / EG, Direttiva sulla bassa tensione 2006 / 95 / EG, Direttiva sulla sicurezza dei laboratori EN 61010-1 e -4, Compatibilità elettromagnetica EN 61326, Direttiva sulla sicurezza del posto di lavoro 2004 / 40 / EG e 2008 / 46 / EG