Stampa…
Stufe da essiccazione a convezione forzata, serie FED, Avantgarde.Line
Fornitore: Binder
9010-0295 9010-0293 9010-0299 9010-0301
466-0482EA 2660 EUR
466-0482 466-0483 466-0484 BIND9010-0301
Stufe da essiccazione a convezione forzata, serie FED, Avantgarde.Line
Stufe Stufe a convezione naturale e con ventola
Le camere di essiccazione e riscaldamento a convezione forzata Avantgarde.Line, con funzioni timer ottimizzate, offrono qualità e affidabilità del processo. Grazie all'ampio range di temperatura fino a 300 °C, queste stufe possono essere utilizzate in tutte le applicazioni. I tempi brevi di riscaldamento e le ampie riserve di potenza le rendono perfette per applicazioni in ambito scientifico, industriale e di ricerca. La tecnologia di preriscaldamento della camera APT.line™ offre una distribuzione omogenea e uniforme della temperatura e fluttuazioni eccellenti. Le unità di capacità massima di 115 litri possono essere impilate per risparmiare spazio. Le unità sono dotate di un isolamento di 60 mm che riduce il consumo energetico e migliora le prestazioni. Tutti i modelli hanno una camera in acciaio inox con sistema ergonomico di apertura dello sportello.
  • Velocità della ventola regolabile
  • Condizioni di test identiche all'interno dell'intera camera, indipendentemente dalla dimensione del campione o dalla quantità
  • Controller con display LCD di facile lettura, scelta di lingue: inglese, francese, tedesco
  • Controllo elettromeccanico dell'aletta di ventilazione di scarico
  • Dispositivo di sicurezza per temperatura indipendente di Classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo della temperatura, per la protezione dei campioni e della stufa
  • Interfaccia Ethernet e USB
Informazioni per l'ordine: forniti con due ripiani cromati e certificato di analisi Binder. Possibilità di calibrazioni e validazioni. Per i dettagli, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.