Stampa…
Stufe da essiccazione a convezione forzata, serie FD, Avantgarde.Line
Fornitore: Binder
9010-0303 9010-0305 9010-0309 9010-0311
466-0479EA 1959 EUR
466-0479 466-0480 466-0481 BIND9010-0311
Stufe da essiccazione a convezione forzata, serie FD, Avantgarde.Line
Stufe Stufe a convezione naturale e con ventola
Le camere di essiccazione e riscaldamento a convezione forzata Avantgarde.Line offrono qualità e affidabilità del processo. Grazie all'ampio range di temperatura fino a 300 °C, queste stufe possono essere utilizzate in tutte le applicazioni. I tempi brevi di riscaldamento e le ampie riserve di potenza le rendono perfette per applicazioni in ambito scientifico, industriale e di ricerca. La tecnologia di preriscaldamento della camera APT.line™ offre una distribuzione omogenea e uniforme della temperatura e fluttuazioni eccellenti. Le unità di capacità massima di 115 litri possonoMore Product Information