Stampa…
Stufe da essiccazione a convezione naturale serie ED, Avantgarde.Line
Fornitore: Binder
9010-0333 9010-0335 9010-0339 9010-0341
466-0476EA 1478 EUR
466-0476 466-0477 466-0478 BIND9010-0341
Stufe da essiccazione a convezione naturale serie ED, Avantgarde.Line
Stufe Stufe a convezione naturale e con ventola
Le camere di essiccazione e riscaldamento a convezione naturale Avantgarde.Line offrono qualità e affidabilità del processo. Grazie all'ampio range di temperatura fino a 300 °C, queste stufe possono essere utilizzate in tutte le applicazioni. I tempi brevi di riscaldamento e le ampie riserve di potenza le rendono perfette per applicazioni in ambito scientifico, industriale e di ricerca. La tecnologia di preriscaldamento della camera APT.line™ offre una distribuzione omogenea e uniforme della temperatura e fluttuazioni eccellenti. Le unità di capacità massima di 115 litri possonoMore Product Information