Stampa…
Incubatori a convezione naturale (BD) o forzata (BF), Avantgarde.Line
Fornitore: Binder
9010-0313 9010-0323 9010-0325 9010-0329 9010-0315 9010-0319 9010-0331 9010-0321
390-0921EA 2291 EUR
390-0921 390-0918 390-0919 390-0920 390-0922 390-0923 BIND9010-0331 BIND9010-0321
Incubatori a convezione naturale (BD) o forzata (BF), Avantgarde.Line
Incubatori Incubatori standard
Gli incubatori Avantgarde.Line assicurano un’incubazione stabile e affidabile di colture per microbiologia e garantiscono risultati riproducibili per verifiche periodiche in laboratorio – anche per grandi volumi e funzionamento a lungo termine. I modelli BD Avantgarde.Line dispongono di convezione naturale e garantiscono una rapida correzione della temperatura dopo l’apertura dello sportello. I modelli BF dispongono di convezione forzata tramite ventola. La tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™ offre una distribuzione uniforme della temperatura oltre ad un’eccellente uniformitàMore Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Modello BF 56 BD 56 BD 115 BD 260 BF 115 BF 260 BD 720 BF 720
Environmentally Preferable
Oscillazione della temperatura (tempo) ±0,1 °C @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C ≤±0,1 °C @ 37 °C ≤±0,1 °C @ 37 °C
Variazione della temperatura (spaziale) ±0,3 °C @ 37 °C ±0,5 °C @ 37 °C ±0,4 °C @ 37 °C ±0,4 °C @ 37 °C ±0,3 °C @ 37 °C ±0,3 °C @ 37 °C ≤±0,7 °C @ 37 °C ≤±0,3 °C @ 37 °C
Capacità 59 L 57 L 112 L 253 L 114 L 257 L 737 L 734 L
Tipo di circolazione Convezione forzata Convezione naturale Convezione naturale Convezione naturale Convezione forzata Convezione forzata Convezione naturale Convezione forzata
Carico max. per ripiano 15 kg 15 kg 20 kg 30 kg 20 kg 30 kg 45 kg 45 kg
Consumo energetico nominale 400 W 300 W 350 W 850 W 400 W 900 W 1650 W 1750 W
Range di temperatura Temperatura ambiente +7...100 °C Temperatura ambiente +5...100 Temperatura ambiente +5...100 Temperatura ambiente +5...100 Temperatura ambiente +5...100 Temperatura ambiente +7...100 °C Ambient +5…100 °C Ambient +10…100 °C
Peso 38 kg 37 kg 53 kg 85 kg 54 kg 85 kg 191 kg 191 kg