Stampa…
Glass fibre filters without binder, Grade MN 85/70 BF
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
4040025 4040037 4040045 404005 404007 404009 404011 404012 404015 404018 404024 404027
MANA4040025EA 28.4 EUR
MANA4040025 MANA4040037 MANA4040045 MANA404005 MANA404007 MANA404009 MANA404011 MANA404012 MANA404015 MANA404018 MANA404024 MANA404027
Glass fibre filters without binder, Grade MN 85/70 BF
Filtri Filtri in fibra di vetro
MN 85/70 BF is the binder free alternative to MN 85/70. Suitable for gravimetric analysis with heat stability up to 500 °C.
  • For difference weight analysis
  • Binder-free
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Peso 70 g/m²
Spessore 0,35 mm
Ritenzione delle particelle 0,6 μm
Velocità di filtrazione 15 s (air)
Temperatura massima 500 °C