Stampa…
Registratori di dati USB multiuso, EBI300, EBI300 TE, EBI300 TH
Fornitore: EBRO
1340-6330 1340-6334 1340-6335
620-1815EA 101 EUR
620-1815 620-2365 620-2366
Registratori di dati USB multiuso, EBI300, EBI300 TE, EBI300 TH
Registratori
Questi registratori di dati facili da usare con collegamento USB monitorano la temperatura e/o l'umidità durante il trasporto e la conservazione di articoli sensibili come farmaci, alimenti, sieri, ecc. Non richiedono un'interfaccia per la programmazione o la lettura. È possibile generare automaticamente un report in formato PDF senza alcun software.
  • Connettore USB, nessun software richiesto
  • Report in PDF automatici
  • Indicazione dello stato di allarme tramite LED lampeggiante rosso
  • Modalità di misurazione: misurazione continua, avvio/arresto, misurazione