Stampa…
Avantor® ACE® UltraCore, colonne HPLC/UHPLC, kit sviluppo metodi, 2,5 µm
Fornitore: Avantor
MDKU-25-1546UEA 2030 EUR
MDKU-25-1546U MDKU-25-1503U MDKU-25-1502U MDKU-25-1046U MDKU-25-1003U MDKU-25-1002U MDKU-25-0546U MDKU-25-0503U MDKU-25-0502U
Avantor® ACE® UltraCore, colonne HPLC/UHPLC, kit sviluppo metodi, 2,5 µm
Colonne cromatografiche
I kit per sviluppo di metodi (MDK) Avantor® ACE® sono ideati per assicurare la massima selettività, offrendo un approccio potente e affidabile allo sviluppo di metodi per UHPLC/HPLC. Le fasi Avantor® ACE® a base di silice ultra-inerte ad alta efficienza incorporano gli sviluppi più recenti nel design per LC a fase stazionaria, offrendo ai cromatografi una maggiore scelta di selettività alternative senza compromettere stabilità o robustezza. È disponibile una gamma completa di kit per tutte le esigenze, tra cui kit di colonne con fase stazionaria solida porosa e colonne per bioanalitica per particelle da 300 Å. Questi kit contengono le colonne essenziali per lo sviluppo di metodi e sono disponibili in una vasta gamma di formati colonna.
  • Opzioni di kit bimolecolari e con fase stazionaria solida porosa
  • Ampia gamma di dimensioni delle particelle (da 1,7 a 5 µm) e fasi complementari
  • Colonne da microbore (0,5 mm) ad analitiche (4,6 mm) in un'ampia gamma di lunghezze
  • Ideali per lo sviluppo di metodi
  • Compatibili con i sistemi LC di tutti i marchi
pH massimo consigliato: 1,5 - 11,0
Pressione massima: 400 bar per colonne microbore, 1000 bar per colonne analitiche
Informazioni per l'ordine: i kit per sviluppo di metodi Avantor® ACE® Extended contengono colonne in acciaio inox Avantor® ACE® UltraCore™ SuperC18™ e Avantor® ACE® UltraCore™ SuperPhenylHexyl.