Stampa…
Avantor® ACE®, colonne HPLC/UHPLC, kit di sviluppo metodi estesi, 5 µm
Fornitore: Avantor
MDKE-5-2546UEA 1590 EUR
MDKE-5-2546U MDKE-5-2503U MDKE-5-2502U MDKE-5-1546U MDKE-5-1503U MDKE-5-1502U MDKE-5-1046U MDKE-5-1003U MDKE-5-1002U MDKE-5-0546U MDKE-5-0503U MDKE-5-0502U
Avantor® ACE®, colonne HPLC/UHPLC, kit di sviluppo metodi estesi, 5 µm
Colonne cromatografiche
Avantor® ACE® Method Development Kits (MDK) are designed to maximise selectivity, offering a powerful and reliable approach to UHPLC/HPLC method development. Based upon an ultra-inert, high efficiency silica, Avantor® ACE® phases incorporate the latest developments in LC stationary phase design, providing chromatographers with more choices for alternative selectivity, without compromising stability or robustness.
  • Opzioni di kit bimolecolari e con fase stazionaria solida porosa
  • Ampia gamma di dimensioni delle particelle (da 1,7 a 5 µm) e fasi complementari
  • Colonne da microbore (0,5 mm) ad analitiche (4,6 mm) in un'ampia gamma di lunghezze
  • Ideali per lo sviluppo di metodi
  • Compatibili con i sistemi LC di tutti i marchi
A complete range of kits for all requirements is available, including porous, solid core, HILIC and bioanalytical 300 Å column kits. These kits group together the essential column chemistries for method development and are available in a wide range of column formats.
Maximum recommended pH: 2,0 to 8,0 (1,5 to 11,5 for SuperC18).
Max. pressure: 1000 bar
Informazioni per l'ordine: i kit per sviluppo di metodi Avantor® ACE® Extended contengono colonne in acciaio inox Avantor® ACE® SuperC18™, Avantor® ACE® C18-Amide e Avantor® ACE® CN-ES.