Stampa…
Avantor® ACE®, colonne HPLC/UHPLC, kit di sviluppo metodi estesi, 1,7 µm
Fornitore: Avantor
MDKE-17-1003UEA 1600 EUR
MDKE-17-1003U MDKE-17-1002U MDKE-17-0503U MDKE-17-0502U MDKE-17-0302U MDKE-17-D1002
Avantor® ACE®, colonne HPLC/UHPLC, kit di sviluppo metodi estesi, 1,7 µm
Colonne cromatografiche
I kit per sviluppo di metodi (MDK) Avantor® ACE® sono ideati per assicurare la massima selettività, offrendo un approccio potente e affidabile allo sviluppo di metodi per UHPLC/HPLC. Le fasi Avantor® ACE® a base di silice ultra-inerte ad alta efficienza incorporano gli sviluppi più recenti nel design per LC a fase stazionaria, offrendo ai cromatografi una maggiore scelta di selettività alternative senza compromettere stabilità o robustezza. È disponibile una gamma completa di kit per tutte le esigenze, tra cui kit di colonne con fase stazionaria solida porosa e colonne per bioanalitica perMore Product Information